Fontos dokumentumok
16957
Diethanolamine
analytical standard
Szinonimák:
2,2′-Iminodiethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
gőznyomás
<0.98 atm ( 100 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
10.6 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.477 (lit.)
bp
217 °C/150 mmHg (lit.)
mp
28 °C (lit.)
sűrűség
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCCNCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Liver,Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
280.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
138 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?