Fontos dokumentumok
PHR2063
Ambroxol Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Ambroxol hydrochloride, 2-Amino-3,5-dibromo-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)benzylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. A0363700
API-család
ambroxol
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3