Fontos dokumentumok
236233
N-Methylaniline
≥99%
Szinonimák:
Monomethylaniline
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.571 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
oldhatóság
water: slightly soluble 30 g/L
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
sűrűség
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,spleen,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?