Fontos dokumentumok
43791
2,2′-Dithiodipyridine
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2,2′-Dipyridyl disulfide
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
mp
56-58 °C (lit.)
57-59 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)