Fontos dokumentumok
143057
Aldrithiol™-4
98%
Szinonimák:
4,4′-Dipyridyl disulfide, 4,4′-Dithiodipyridine
Teszt
98%
form
solid
mp
76-78 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 5%, clear, colorless to light yellow
funkcionális csoport
disulfide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccncc1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-5-11-6-2-9(1)13-14-10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHBAPGWWRFVTFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Aldrithiol™-4 was used as cosubstrate in a study to develop highly specific inhibitors against mannose-binding lectin-associated serine proteases by in vitro evolution technology:phage display.
- It was used to study the O2 equilibria of recombinant human neuroglobin and cytoglobin measured under close to physiological conditions.
- It was used to modify gold surfaces for protein studies.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
A Clostridium perfringens az alulfőzött vagy nem megfelelően sterilizált konzervekben és a vízben okozhat fertőzést. Ismerje meg e kórokozó kimutatását, azonosítását és megkülönböztetését.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.