Fontos dokumentumok
36521
Quinchlorac
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
3,7-Dichloro-8-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
OC(=O)c1c(Cl)ccc2cc(Cl)cnc12
InChI
1S/C10H5Cl2NO2/c11-6-3-5-1-2-7(12)8(10(14)15)9(5)13-4-6/h1-4H,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FFSSWMQPCJRCRV-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)