Fontos dokumentumok
P3415
3-(2-Pyridyldithio)propionic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95%, powder
Szinonimák:
N-Succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate, SPDP
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-86 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: 50 mg/mL
DMF: soluble
funkcionális csoport
NHS ester
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCSSC1=NC=CC=C1)ON2C(CCC2=O)=O
InChI
1S/C12H12N2O4S2/c15-10-4-5-11(16)14(10)18-12(17)6-8-19-20-9-3-1-2-7-13-9/h1-3,7H,4-6,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWDFQMWEFLOOED-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It has been used for antibody conjugation and as a protein cross-linker.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.