Fontos dokumentumok
84822
Bis(2-ethylhexyl) sebacate
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
Di(2-ethylhexyl) sebacate, Sebacic acid di(2-ethylhexyl) ester, ‘Dioctyl’ sebacate
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.450 (lit.)
bp
212 °C/1 mmHg (lit.)
sűrűség
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?