Fontos dokumentumok
D218154
2,2′-Dithiobis(benzothiazole)
99%
Szinonimák:
1,2-Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, 1,2-Bis(benzo[d]thiazol-2-yl)disulfane, 2,2′-Dibenzothiazole disulfide, 2,2′-Dibenzothiazolyl disulfide, 2,2′-Dithiobis[benzothiazole], 2-(1,3-Benzothiazol-2-yldisulfanyl)-1,3-benzothiazole, Bis(2-benzothiazolyl) disulfide, DBTD
Teszt
99%
form
powder
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES string
S(Sc1nc2ccccc2s1)c3nc4ccccc4s3
InChI
1S/C14H8N2S4/c1-3-7-11-9(5-1)15-13(17-11)19-20-14-16-10-6-2-4-8-12(10)18-14/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFZSMODLJJCVPP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?