Fontos dokumentumok
8.41109
Sigma-Aldrich
2,2′-Dipyridyl disulfide
for synthesis
Szinonimák:
2,2′-Dipyridyl disulfide, 2,2′-Dithiodipyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8N2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352113
EC index szám:
218-343-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
powder
öngyulladási hőmérséklet
340 °C
mp
57-61 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 210 °C
oldhatóság
5 g/L
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3