Fontos dokumentumok
A65204
2-Picolylamine
99%
Szinonimák:
2-(Aminomethyl)pyridine
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
bp
82-85 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCc1ccccn1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h1-4H,5,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOXFMYVTSLAQMO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As a key precursor to synthesize various ionic liquids through the formation of β-amino alcohols as intermediates.
- As a chelating ligand for the synthesis of complexes such as zinc picolylamine complex and Cu(II) picolylamine complex.
- To functionalize poly(styrene-co-maleic anhydride) (PSMA) resin to facilitate the adsorption of uranium from aqueous solution.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)