Fontos dokumentumok
158194
2,2′-Dithiobis(5-nitropyridine)
96%
Szinonimák:
Bis(5-nitro-2-pyridyl) disulfide, DTNP
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
96%
form
solid
mp
155-157 °C (lit.)
funkcionális csoport
disulfide
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)[N+]([O-])=O)nc1
InChI
1S/C10H6N4O4S2/c15-13(16)7-1-3-9(11-5-7)19-20-10-4-2-8(6-12-10)14(17)18/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROUFCTKIILEETD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as cysteine-activating reagent to study the NMR of G protein-coupled receptors
- in the deprotection assays for protected selenocysteine-containing peptides
- for deprotecting p-methoxybenzyl groups and acetamidomethyl groups from the side-chains of cysteine and selenocysteine
- to remove the p-methoxybenzyl protecting group from cysteine and selenocysteine side-chains
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)