Merck
D5767
Sigma-Aldrich
2,2′-Dithiodipyridine
powder
Szinonimák:
2,2′-Dipyridyl disulfide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8N2S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.31
Beilstein:
154629
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Forma
powder
Minőségi szint
mp
56-58 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(Sc1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2S2/c1-3-7-11-9(5-1)13-14-10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2,2′-Dithiodipyridine has been used in the reconstitution of the reduced interchain disulfide bonds of monolconal antibodies. It may be used as a medium component for T cell hybridoma cell culture and as thiol crosslinking agent.
Biokémiai/fiziológiai hatások
2,2′-Dithiodipyridine mediates inter-unit disulfide cross-linking. It interacts with carbon nucleophiles to yield thiopyridyl derivatives.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2005)
Oxidation of a critical thiol residue of the adenine nucleotide translocator enforces Bcl-2-independent permeability transition pore opening and apoptosis.
Costantini P, et al.
Oncogene (2000)
Human T cells resistant to complement lysis by bivalent antibody can be efficiently lysed by dimers of monovalent antibody
Nielsen SU and Routledge EG
Blood, 100(12), 4067-4073 (2002)
Peptide-unit assembling using disulfide cross-linking: a new approach for construction of protein models
Futaki S and Kitagawa K
Tetrahedron Letters, 35(8), 1267-1270 (1994)
Sanae Haga et al.
Antioxidants & redox signaling, 11(10), 2563-2572 (2009-06-06)
Noninvasive evaluation of organ redox states provides invaluable information in many clinical settings. We evaluated a newly developed reduction/oxidation-sensitive green fluorescent protein (roGFP) probe that reports cellular redox potentials and their dynamic changes in live cells. On hypoxia/reoxygenation (H/R) of