Fontos dokumentumok
105449
γ-Thiobutyrolactone
98%
Szinonimák:
4-Butyrothiolactone
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.523 (lit.)
bp
39-40 °C/1 mmHg (lit.)
oldhatóság
THF: soluble
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thioester
SMILES string
O=C1CCCS1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMSNYNIWEORQDJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
186.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
86 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?