Fontos dokumentumok
240931
Saccharin
≥99%
Szinonimák:
2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
Teszt
≥99%
form
powder
mp
226-229 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: 1g in 12mL(lit.)
alcohol: 1g in 31mL(lit.)
boiling water: 1g in 25mL(lit.)
water: 1g in 25mL(lit.)
SMILES string
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Gabapentin-saccharin co-crystals with enhanced physicochemical properties and in vivo absorption formulated as oro-dispersible tablets.: This study presents the formulation of gabapentin-saccharin co-crystals, demonstrating improved solubility and absorption, beneficial for pharmaceutical applications (Soliman et al., 2020, doi: 10.1080/10837450.2019.1687521).
- Improving the solubility, dissolution, and bioavailability of Ibrutinib by preparing it in a coamorphous state with saccharin.: The research focuses on enhancing the bioavailability of Ibrutinib through coamorphous preparation with saccharin, which is significant for cancer treatment (Shi et al., 2019, doi: 10.1016/j.xphs.2019.04.031).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?