Fontos dokumentumok
PHR1152
Phenyl salicylate melting point standard
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Phenyl salicylate, Salol
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1534209
API-család
phenyl salicylate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
~Approximately 42 °C
41-43 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Phenyl salicylate is a phenyl ester of salicylic acid and is used as a medicine under the name ′salol′ as an internal antiseptic. It finds its application in paints, waxes, and varnishes as it is found to absorb UV radiation in the range of 290-325 nm. It also shows its presence in cosmetics and sunscreens as a UV filter.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup