Fontos dokumentumok
39380
3-(Dimethylamino)-1-propylamine
purum, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
szennyeződések
≤2% water
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.436
bp
133 °C (lit.)
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)CCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a cationic moiety to form the ionic liquid, 3-(dimethylamino)-1-propylaminium formate ([DMAPA]FA) which is a potential reagent to extract protein from yeast cells.
- As an aminating agent in the palladium-catalyzed amination of aryl amines.
- In the derivatization of pullulan to form cationic pullulan.
- In the partial modification of poly(styrene-alt-maleic anhydride) to form N-substituted maleimide.
- As a test compound in the parallel synthesis of alkylamine lipidoids.
- To cleave the polyamides synthesized by solid phase methods on Boc-β-Ala-PAM resin.
- Synthesis of (N,N-dialkylamino)alkyl-2-amino benzamide by reacting with isatoic anhydride.
- As a reagent for the anomeric deacetylation of protected sugars.
- Preparation of bioreducible copolymers used in gene delivery.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?