Fontos dokumentumok
219703
Hexylamine
99%
Szinonimák:
1-Aminohexane
Teszt
99%
form
liquid
robbanási határérték
2.1-9.3 %
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
sűrűség
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- As an initiator to synthesize defined polypeptides by primary amine-initiated N-carboxyanhydride ring opening polymerization reaction.
- As a reactant to modify alkanethiol monolayers at polycrystalline gold surfaces via amide bond formation reaction.
- To functionalize the surface of MWCNT, graphene oxide, and polyurethanes. These functionalized composites materials find applications in absorption, CO2 capture, and as barrier materials.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)