Fontos dokumentumok
694134
N-(3-Aminopropyl)piperidine
95%
Szinonimák:
3-Piperidinopropylamine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.476
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCCN1CCCCC1
InChI
1S/C8H18N2/c9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JMUCXULQKPWSTJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A chemotype that inhibits Botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum Malaria, and Ebola filovirus
- Membrane targeting antibiotics
- 5-HT3A receptor antagonists
- Histamine H3 antagonists
- Berberine derivatives for stabilization of G-quadruplex DNA and down regulation of oncogene c-myc
Reactant for incorporation of basic side chains into cryptolepine scaffold for antimalarial activity
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
180.0 °F
Lobbanási pont (C)
82.2 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)