Fontos dokumentumok
284386
N,N-Dimethyldodecylamine
97%
Szinonimák:
1-(Dimethylamino)dodecane, DDA
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<129 mmHg ( 21 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4375 (lit.)
bp
80-82 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
0.787 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C14H31N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(2)3/h4-14H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWFWDNVOPHGWMX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- as a capping agent during the synthesis of Au(core)-Pd(shell) bimetallic nanoparticles in toluene
- in the synthesis of N-alkyl-N,N-dimethyl-1-ammonio-2-hydroxy-3-propane sulfonate
- in the preparation of novel bis-quaternary ammonium salt, via reaction with epichlorohydrin (in the presence of the amine hydrochloride) or various dichloro compounds
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?