Fontos dokumentumok
39068
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride
≥97.5% (AT)
Szinonimák:
4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzenesulfonyl chloride, DABS-Cl, Dabsyl chloride
Teszt
≥97.5% (AT)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?