Merck
391557
Sigma-Aldrich
Oil Blue N
Dye content 96 %
Szinonimák:
Solvent Blue 14
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H30N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
378.51
Colour Index szám:
61555
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 96%
mp
112-114 °C (lit.)
oldhatóság
acetone: 1%, turbid, blue to very deep blue
λmax
596 nm
644 nm (2nd)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CCCCCNc1ccc(NCCCCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C24H30N2O2/c1-3-5-9-15-25-19-13-14-20(26-16-10-6-4-2)22-21(19)23(27)17-11-7-8-12-18(17)24(22)28/h7-8,11-14,25-26H,3-6,9-10,15-16H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHGBRYSELHPAFL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
In animal tissues, fatty substances are stained dark blue by oil blue N when supersaturated solutions in dilute isopropanol are used.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Oil Blue N or Na as a Fat Stain for Animal Histology.
Lillie R D
Stain Technology, 20, 7-9 (1945)