Fontos dokumentumok
N5632
Nile Blue A
Dye content ≥75 %, Powder
Szinonimák:
Basic Blue 12, Nile blue sulfate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Nile Blue A, Dye content ≥75 %
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, ≥75%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, blue
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[O-]S([O-])(=O)=O.CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34.CC\[N+](CC)=C5/C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78
InChI
1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3