Fontos dokumentumok
215643
Disperse Blue 1
Dye content 30 %
Szinonimák:
1,4,5,8-Tetraaminoanthraquinone
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
összetétel
Dye content, 30%
mp
332 °C
oldhatóság
1 M NH4OH: 10 mg/mL, opaque, blue
λmax
607 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3c(N)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H12N4O2/c15-5-1-2-6(16)10-9(5)13(19)11-7(17)3-4-8(18)12(11)14(10)20/h1-4H,15-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSFUMBWFPQSADC-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)