Merck
367648
Sigma-Aldrich
Disperse Blue 14
Dye content 97 %
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.29
Colour Index szám:
61500
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Teszt
96.5-103.5%
Minőségi szint
Forma
powder
összetétel
Dye content, 97%
mp
220-222 °C (lit.)
oldhatóság
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm
644 nm (2nd)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)