Fontos dokumentumok
8.20259
Sigma-Aldrich
1,4-Dihydroxyanthraquinone
for synthesis
Szinonimák:
1,4-Dihydroxyanthraquinone, Quinizarin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
201-368-7
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.3 hPa ( 197 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
powder
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
450 °C/1013 hPa
mp
195-198 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 222 °C
térfogatsúly
350 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Oc1c2c(c(cc1)O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H8O4/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6,15-16H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,4-Dihydroxyanthraquinone for synthesis. CAS 81-64-1, molar mass 240.21 g/mol.
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 195 °C
Melting range (upper value): ≤ 198 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
431.6 °F
Lobbanási pont (C)
222 °C