Merck
M28200
Sigma-Aldrich
1-(Methylamino)anthraquinone
≥97.5% purity, powder or crystals
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H11NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
237.25
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
1-(Methylamino)anthraquinone, 97.5% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
97.5% (HPLC)
form
powder or crystals
szín
faint red to very dark red
mp
170-172 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CNc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C15H11NO2/c1-16-12-8-4-7-11-13(12)15(18)10-6-3-2-5-9(10)14(11)17/h2-8,16H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVTDYSXXLJYUTM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T C Marrs et al.
Human toxicology, 3(4), 289-308 (1984-08-01)
The repeated-dose inhalation toxicity of a smoke containing a mixture of three dyes was tested in female mice, rats and guinea pigs. The green component dye (Solvent Green 3) was retained in the lungs. Particularly in the rats marked collections
Markus Lahikainen et al.
Nature communications, 9(1), 4148-4148 (2018-10-10)
A reconfigurable actuator is a stimuli-responsive structure that can be programmed to adapt different shapes under identical stimulus. Reconfigurable actuators that function without control circuitry and are fueled remotely are in great demand to devise adaptive soft robotic devices. Yet, obtaining