Fontos dokumentumok
69152
Disperse Blue 134
for microscopy
Szinonimák:
1,4-Bis(isopropylamino)anthraquinone, Solvent Blue 36
About This Item
Javasolt termékek
grade
for microscopy
Minőségi szint
form
powder
mp
170-172 °C
oldhatóság
toluene: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥400 at 587-597 nm in ethanol
≥550 at 635-645 nm in ethanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)Nc1ccc(NC(C)C)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C20H22N2O2/c1-11(2)21-15-9-10-16(22-12(3)4)18-17(15)19(23)13-7-5-6-8-14(13)20(18)24/h5-12,21-22H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BLFZMXOCPASACY-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3