Merck
73426
Millipore
Nitrate Reduction Test
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41171621
NACRES:
NA.85
termékcsalád
BioChemika
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
microbe id | metabolite detection: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Enterobacter spp.
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
bacteria
Általános leírás
Bacterial species may be differentiated on the basis of their ability to reduce nitrate to nitrite or nitrogenous gases. The reduction of nitrate may be coupled to anaerobic respiration in some species.
Komponensek
Nitrate broth (Cat. No. 72548) 100 g
Sulfanilic acid (Cat. No. 86090) = Reagent A 100 g,
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (Sial D4011) = Reagent B 10 mL
Zinc (Cat. No. 93027) 1 g.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Amelia Tang et al.
Microorganisms, 8(3) (2020-04-05)
In the midst of the major soil degradation and erosion faced by tropical ecosystems, rehabilitated forests are being established to avoid the further deterioration of forest lands. In this context, cellulolytic, nitrogen-fixing (N-fixing), phosphate-solubilizing bacteria are very important functional groups
Cikkek
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Az E. coli jelenlétének kimutatására számos más módszer is létezik. Tekintse át az e szennyeződésre vonatkozó gyakori teszteket és biokémiai reakciókat.
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.