Merck
36357
Supelco
Malondialdehyde tetrabutylammonium salt
analytical standard
Szinonimák:
Malonaldehyde tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium malondialdehyde enolate
About This Item
Lineáris képlet:
OCHCH=CHO[N(CH2CH2CH2CH3)4]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.52
Beilstein:
5191808
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (NT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
126-132 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Gonzalo I Gómez et al.
International journal of molecular sciences, 19(7) (2018-06-27)
Boldine, a major aporphine alkaloid found in the Chilean boldo tree, is a potent antioxidant. Oxidative stress plays a detrimental role in the pathogenesis of kidney damage in renovascular hypertension (RVH). The activation of the renin-angiotensin system (RAS) is crucial
Kamolchanok Umnajkitikorn et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-03-07)
Under water deficit conditions, the essential macronutrient nitrogen becomes limited as a result of reduced dissolved nitrogen and root nitrogen uptake. An elevated nitrogen level might be able to mitigate these effects, integrated with the idea of using nitric oxide