Fontos dokumentumok
B3650
Betaine aldehyde chloride
Szinonimák:
(Formylmethyl)trimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3