Fontos dokumentumok
8.20756
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal)
for synthesis
Szinonimák:
Malondialdehyde bis(dimethyl acetal), 1,1,3,3-Tetramethoxypropane, Malondialdehyde tetramethyl acetal
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2CHCH2CH(OCH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
164.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
EC index szám:
203-037-2
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
1.7 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
hatékonyság
2440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
Kinematikai viszkozitás
1.75 cSt(20 °C)
bp
183 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 57 °C
sűrűség
0.99 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O(C(OC)CC(OC)OC)C
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
57 °C - DIN 51755 Part 1