Merck
383538
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH2(CH=NC6H5)2·HCl
Molekulatömeg:
258.75
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
218 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)