Merck
30373
Supelco
(±)-α-Hexabromocyclododecane
analytical standard
Szinonimák:
α-HBCD, (1RS,2RS,5SR,6RS,9RS,10SR)-1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H18Br6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
641.70
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤0.5% water
format
neat
SMILES string
Br[C@H]1[C@@H](Br)CC[C@@H](Br)[C@H](Br)CC[C@H](Br)[C@H](Br)CC1
InChI
1S/C12H18Br6/c13-7-1-2-8(14)10(16)5-6-12(18)11(17)4-3-9(7)15/h7-12H,1-6H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DEIGXXQKDWULML-PQTSNVLCSA-N
Related Categories
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)