Fontos dokumentumok
108383
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
99%
Szinonimák:
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.407 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
70-75 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
acetal
ether
SMILES string
COC(CC(OC)OC)OC
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
134.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Lobbanási pont (C)
57 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?