393204
4-Hydroxynonenal
≥98% (HPLC), liquid, lipid peroxidation marker, Calbiochem®
Szinonimák:
4-Hydroxynonenal
About This Item
Javasolt termékek
product name
4-Hydroxynonenal, 4-Hydroxynonenal, CAS 75899-68-2, is a major aldehyde product formed by peroxidation of ω-6-unsaturated fatty acids that is regarded as a specific marker of lipid peroxidation.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
oldhatóság
ethanol: 10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10/h5,7-9,11H,2-4,6H2,1H3/b7-5+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVJFIQYAHPMBBX-FNORWQNLSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Na+, K+-ATPase activity
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Carini, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.218, 772.
Li, L., et al. 1996. Toxicol.Appl. Pharmacol.139, 135.
Siems, W.G., et al. 1996. Free Radic. Res.20, 215.
Ullrich, O., et al. 1996. Free Radic. Res.24, 421.
van Kuijk, F.J., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 420.
Esterbauer, H., et al. 1991. Free Radic. Biol. Med.11, 81.
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup