Merck
31640
Supelco
4,4′-Diaminodiphenylmethane
analytical standard
Szinonimák:
DAPM, 4,4′-Methylenedianiline, MDA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H14N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.26
Beilstein:
474706
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
88-92 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Nc1ccc(Cc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4,4′-Diaminodiphenylmethane (MDA) is an aromatic diamine, which finds industrial applications as a precursor in the manufacturing of polyurethane products, isocyanates, polyisocyanates, etc. It is also used as a hardener in the production of epoxy resins and elastomers.
4,4′-Diaminodiphenylmethane is a curing agent for epoxy resins. It is prepared from formaldehyde aniline when heated with aniline hydrochloride and aniline.
Alkalmazás
4,4′-Diaminodiphenylmethane is used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in the following:
  • Urine samples using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
  • Hepatic microsomal incubation mixture from rabbits using high-performance liquid chromatography-plasma spray mass spectrometry (HPLC-PSP-MS), offline HPLC with fast atom bombardment mass spectrometry (FAB-MS) and fast atom bombardment tandem mass spectrometry (FAB-MS/MS).
It is reported to be used in the synthesis of amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane, which serves as a coating for the stir bar sorptive extraction (SBSE) of phenols in environmental samples, followed by analysis using high performance liquid chromatography with ultraviolet detection (HPLC-UV).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Liver, Liver,eye - retina
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
429.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
221 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
4, 4'-Diaminodiphenylmethane.
Gooch, Jan W.
Encyclopedic Dictionary of Polymers, 204-205 (2011)
Characterization of biliary conjugates of 4, 4?-methylenedianiline in male versus female rats
Toxicology and Applied Pharmacology, 232(2), 190-202 (2008)
Hexamethylene diisocyanate, 2, 4?toluene diisocyanate, 2, 6?toluene diisocyanate, isophorone diisocyanate and 4, 4??methylene diphenyl diisocyanate?Determination of hexamethylenediamine, 2, 4?toluenediamine, 2, 6?toluenediamine, isophoronediamine and 4, 4??methylenedianiline in urine using gas chromatography?mass spectrometry [Biomonitoring Methods, 2017]
The MAK?Collection for Occupational Health and Safety: Annual Thresholds and Classifications for the Workplace, 2(3), 1415-1435 (2002)
Amino modified multi-walled carbon nanotubes/polydimethylsiloxane coated stir bar sorptive extraction coupled to high performance liquid chromatography-ultraviolet detection for the determination of phenols in environmental samples
Journal of Chromatography A, 1300(42), 165-172 (2013)
Identification of metabolites of 4, 4'-diaminodiphenylmethane (methylene dianiline) using liquid chromatographic and mass spectrometric techniques
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 583(1), 63-76 (1992)