Merck
63287
Sigma-Aldrich
Malondialdehyde tetrabutylammonium salt
≥96.0% (NT)
Szinonimák:
Malonaldehyde tetrabutylammonium salt, Tetrabutylammonium malondialdehyde enolate
About This Item
Lineáris képlet:
OCHCH=CHO[N(CH2CH2CH2CH3)4]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
313.52
Beilstein:
5191808
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥96.0% (NT)
Forma
solid
mp
126-131 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C=C\[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFXLQCGVBUWBHF-WLHGVMLRSA-M
Egyéb megjegyzések
Preparation of 3-alkoxy-2-propenals, versatile intermediates, by alkylation or by reaction of the tosylate with an alcoholate
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A. Lubineau et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1001-1001 (1987)
J.-M. Vatele
Tetrahedron, 42, 4443-4443 (1986)
H.R. Pfaendler et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 1338-1338 (1986)
Marilena Larocca et al.
Food & function, 8(9), 3288-3296 (2017-08-24)
Brassica phytochemicals exert a broad spectrum of health-promoting activities. The aim of this study was to investigate the possible beneficial effects of a cauliflower leaf powder (CLP)-enriched diet to prevent inflammation and oxidative stress resulting from injection of lipopolysaccharide (LPS)
S. David et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2520-2520 (1979)