Fontos dokumentumok
34466
Didecyldimethylammonium chloride
analytical standard
Szinonimák:
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
alkalmazás(ok)
clinical testing
format
neat
SMILES string
C[N+](C)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Cl-]
InChI
1S/C22H48N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RUPBZQFQVRMKDG-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Didecyldimethylammonium chloride is commonly used:
- in disinfection and antiseptics (Wojcieszak et al., 2024).
- QA-based biocides in the agri-food industry, and more specifically for the disinfection of dairy industry equipment (Mouawad et al., 2023).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?