Fontos dokumentumok
8.14363
Sigma-Aldrich
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride
for synthesis
Szinonimák:
N-Alkyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Benzyldimethylmyristylammonium chloride
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
287-089-1
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
>250 °C (Dust)
pH
5-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
73 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
oldhatóság
250 g/L
térfogatsúly
350 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
212.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 100 °C