Merck
45642
Supelco
Propiconazole
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H17Cl2N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.22
Beilstein:
9349305
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of stereo isomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCC1COC(Cn2cncn2)(O1)c3ccc(Cl)cc3Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O2/c1-2-3-12-7-21-15(22-12,8-20-10-18-9-19-20)13-5-4-11(16)6-14(13)17/h4-6,9-10,12H,2-3,7-8H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STJLVHWMYQXCPB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Propiconazole is a systemic fungicide and its mode of action involves the inhibition of ergosterol biosynthesis.
Alkalmazás
Propiconazole may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in must, wine samples and environmental samples using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
392.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
200 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
HPLC method for simultaneous determination of fungicides: carbendazim, metalaxyl, folpet, and propiconazole in must and wine
Lopez F.L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(3), 684-687 (1989)
70th International Symposium on Molecular Spectroscopy (2004)
Jet C Van De Steene et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 19(5), 713-718 (2008-03-18)
When developing an LC-MS/MS-method matrix effects are a major issue. The effect of co-eluting compounds arising from the matrix can result in signal enhancement or suppression. During method development much attention should be paid to diminishing matrix effects as much
Zhi-Hua Li et al.
Environmental toxicology, 28(3), 119-126 (2011-03-09)
In this study, the toxic effects of propiconazole (PCZ), a triazole fungicide present in aquatic environment, were studied in juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, by acute toxicity test with the concentration of 5.04 mg/L (96 h LC50). Morphological indices, hematological
M Pugliese et al.
Communications in agricultural and applied biological sciences, 77(3), 75-78 (2012-01-01)
Silicon is the second most abundant element on earth's surface and its use can stimulate natural defense mechanisms in plants. The effect of silicate from scraps of photovoltaic industries against powdery mildew on zucchini (Cucurbita pepo) was evaluated under greenhouse