Fontos dokumentumok
8.14364
Sigma-Aldrich
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
Szinonimák:
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
About This Item
UNSPSC kód:
12352107
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
form
liquid
hatékonyság
658 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
88 °C/1013 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point 29 °C
sűrűség
0.90 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): 50.0 - 55.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Jogi nyilatkozat
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
84.2 °F
Lobbanási pont (C)
29 °C