Fontos dokumentumok
B6295
Benzalkonium chloride
BioXtra
Szinonimák:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Alkyldimethylbenzylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
95.0-105.0% (calculated on dry substance)
form
(Solid or Semi-Solid or Viscous Liquid)
szennyeződések
≤0.001% Phosphate
≤0.1% Insoluble matter
≤10% water
izzítási maradék
≤2%
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TTZLKXKJIMOHHG-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Jogi nyilatkozat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2