Fontos dokumentumok
45614
Permethrin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of cis and trans isomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
Formátum
neat
SMILES string
CC1(C)C(\C=C(/Cl)Cl)C1C(=O)OCc2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C21H20Cl2O3/c1-21(2)17(12-18(22)23)19(21)20(24)25-13-14-7-6-10-16(11-14)26-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17,19H,13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLLPVAHGXHCWKJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Virgin olive oil samples by liquid-liquid extraction (LLE) or low-temperature precipitation followed by Sep-Pak alumina-N column clean-up and analysis using gas chromatography equipped with electron capture detector (GC-ECD).
- Whole blood samples by electron ionization GC coupled to mass spectrometry (MS) operating in selected ion monitoring (SIM) mode.
- Tomato sample extracts by high performance liquid chromatography (HPLC) with post-column photoderivatization and acetonitrile chemiluminescence based detection.
- Water samples by ultrasound-assisted emulsification-extraction (UAEE) and GC-negative ion chemical ionization (NCI) MS.
- Apple juice samples by matrix solid-phase dispersion (MSPD) and GC-MS.
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.