Fontos dokumentumok
D2779
Dimethyldioctadecylammonium bromide
≥98% (TLC)
Szinonimák:
Distearyldimethylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
molekulatömeg
630.95 g/mol
mp
~160 °C
alkalmazás(ok)
cell analysis
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3