Merck
40225
Sigma-Aldrich
Dimethylditetradecylammonium bromide
≥97.0% (NT)
Szinonimák:
Ditetradecyldimethylammonium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)13]2N(Br)(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
518.74
Beilstein:
4050300
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥97.0% (NT)
mp
167-169 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H64N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(3,4)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-30H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRMGVPILCPGYNQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Dimethylditetradecylammonium bromide can be used:
  • To coat the capillary column used in the capillary electrophoresis of protein-dye complexes.
  • To prepare Fe-porphyrin based pH-sensitive liposomes, applicable in drug delivery.
  • In the preparation of ionic polymer complex bulk material, which is optically active.
  • As a component of the tyrosinase-based biosensor, applicable in the detection of phenol molecules.
Egyéb megjegyzések
Double-chained surfactant used as lipid model, bilayer-forming amphiphile
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Layered nanoarchitecture of a fluorescent polyelectrolyte complex
Thunemann AF and Ruppelt D
Langmuir, 16(7), 3221-3226 (2000)
Tetrahedron Letters, 31, 5335-5335 (1990)
Dimethylditetradecylammonium bromide (2C 14 DAB) as a self-assembled surfactant coating for detection of protein-dye complexes by CE-LIF
Gerardi AR, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 13(4), 633-638 (2009)
Electrochemical detection of phenolic compounds using composite film of multiwall carbon nanotube/surfactant/tyrosinase on a carbon paste electrode
Hashemnia S, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 16(2), 473-479 (2012)
Preparation of pH-sensitive liposomes retaining SOD mimic and their anticancer effect
Hiraka K, et al.
Colloids and Surfaces, B: Biointerfaces, 67(1), 54-58 (2008)