Merck
36128
Supelco
Cypermethrin
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H19Cl2NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.30
Beilstein:
8444118
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
mixture of isomers
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.57
alkalmasság
passes test for identity (NMR)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC1(C)C(\C=C(\Cl)Cl)C1C(=O)OC(C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Cypermethrin is a synthetic pyrethroid pesticide, which can find applications in pest control for agriculture in the protection of cotton and vegetable crops. It can also be used in sanitary pest control.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Toxicity of cypermethrin on growth, pigments, and superoxide dismutase of Scenedesmus obliquus
Li X, et al.
Ecotox. Environ. Safety, 60, 188-192 (2005)
Carcinogenic and cocarcinogenic potential of cypermethrin on mouse skin
Shukla Y, et al.
Cancer Letters, 182, 33-41 (2002)
Biodegradation of cypermethrin by Micrococcus sp. strain CPN 1
Tallur.NP, et al.
Biodegradation, 19, 77-82 (2008)
George P Lahm et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(22), 4898-4906 (2005-09-17)
A novel class of anthranilic diamides has been discovered with exceptional insecticidal activity on a range of Lepidoptera. These compounds have been found to exhibit their action by release of intracellular Ca2+ stores mediated by the ryanodine receptor. The discovery
Hassane Adakal et al.
Experimental & applied acarology, 59(4), 483-491 (2012-09-13)
Traditional systems account for 95 % of the livestock produced in Burkina Faso. Tick infestation hampers livestock productivity in this area. However, little information exists on tick-control practices used by livestock farmers. We interviewed 60 stockbreeders working in traditional farming systems