Fontos dokumentumok
13380
Benzyldimethyldodecylammonium chloride
≥99.0% (AT)
Szinonimák:
Benzododecinium chloride, Benzyldodecyldimethylammonium chloride
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (AT)
Forma
solid
molekulatömeg
339.99 g/mol
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- corrosion inhibitor.
- model for benzyltrialkylammonium salts to study the thermal degradation pathway of benzyl QACs.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)