Fontos dokumentumok
27088
Chromoionophore III
Selectophore™
Szinonimák:
9-(Diethylamino)-5-[(2-octyldecyl)imino]benzo[a]phenoxazine, ETH 5350
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
Selectophore™
Minőségi szint
form
solid
SMILES string
CCCCCCCCC(CCCCCCCC)C\N=C1/C=C2Oc3cc(ccc3N=C2c4ccccc14)N(CC)CC
InChI
1S/C38H55N3O/c1-5-9-11-13-15-17-21-30(22-18-16-14-12-10-6-2)29-39-35-28-37-38(33-24-20-19-23-32(33)35)40-34-26-25-31(27-36(34)42-37)41(7-3)8-4/h19-20,23-28,30H,5-18,21-22,29H2,1-4H3/b39-35+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ICVAQSQRYBGWQH-IGIMMJHKSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?