Merck
27095
Supelco
Chromoionophore VI
Selectophore
Szinonimák:
4′,5′-Dibromofluorescein octadecyl ester, ETH 7075
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H46Br2O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
742.58
Beilstein:
8247765
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
termékcsalád
Selectophore
Minőségi szint
mp
214-216 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24
InChI
1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIRQTSPKAXLQLF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chromoionophore VI (ETH 7075) is a lipophilic pH indicator and is generally used during the fabrication of optical sensors.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Alkalmazás
ETH 7075 was used for the preparation of optical membrane, used for the determination of glucose.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Lipophilized pH-indicator used as chromoionophore in chloride sensors
Jogi információk
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly selective optical fluoride ion sensor with submicromolar detection limit based on aluminum (III) octaethylporphyrin in thin polymeric film.
Badr IHA and Meyerhoff ME.
Journal of the American Chemical Society, 127 (15), 5318-5319 (2005)
Determination of glucose using a coupled-enzymatic reaction with new fluoride selective optical sensing polymeric film coated in microtiter plate wells.
Abd-Rabboh
Talanta, 72 (3), 1129-1133 (2007)
S.S. Tan et al.
Analytica Chimica Acta, 255, 35-35 (1991)